Merck
Z615609
Julabo® 水槽キャリアトレイ 、SW22/SW23用
to fit 18 Erlenmeyer flasks 100 cc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.77
メーカー/製品名
Julabo 8970362
Julabo
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 18 Erlenmeyer flasks with 100 ml capacity fit on a standard tray.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.