Merck
Z565210
Büchi® Rotavapor® R-210 evaporator with jack and water bath, 29/32 joint, 240V
Professional, condenser, cold-trap reflux, plastic-coated glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
物質
plastic-coated glass
特徴
CE compliant
CSA approved
condenser cold-trap reflux
メーカー/製品名
Büchi 23011R120
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
R-210の特長:
  • PTFE製の複合真空密封により長期耐用、高密封性
  • 場所を取らないモジュールデザインにより、組込み式の真空調節器の追加とセットした時間/圧力勾配の実行が可能
  • 電動急動式のサーボジャッキによってガラス器具を軽い力で上下に調節
  • 広域温度型のPTFEコートされた4Lヒートバス、モデルB-491、デジタル温度表示、オイルまたは水式、20~180°C(華氏68~356度)
  • 安全性の強化: 絶縁性のヒートバス、プラスチックコートされたガラス器具、オプションのリモート管理機能、安全シールド
  • 50 mL~3 Lのサンプル処理
1. 4種類のガラス装置
エバポレーターフラスコには共通29/32ジョイントが、受器フラスコには共通35/20ボールジョイントが付いています。
a. 対角型冷却装置-
シンプルに溶媒を蒸留する場合や一般的な用途に使用できます。流水冷式。給水管からは、フラスコの容量を超える水が継続的に供給されます。
b. 垂直型冷却装置‐標準的な蒸留および高沸点溶媒(100°C超)に使用できます。流水冷式。給水管からは、フラスコの容量を超える水が継続的に供給されます。
c. 冷却トラップ型冷却装置ツーピース式冷却器。低沸点溶媒に最適です。 機械冷却またはドライアイス-アセトンを使用。
d. 冷却トラップ型環流式冷却装置‐ツーピース式の冷却トラップ型冷却器と環流蒸留ヘッドの組み合わせ。低沸点溶媒の環流に使用できます。
2. 3種類の真空コントローラーオプション
a. ベーシック真空コントローラーなし
b. アドバンストV-850真空コントローラー付き仕様一覧についてはZ616850をご覧ください。
c. プロフェッショナルV-855真空コントローラー付き仕様一覧についてはZ616877をご覧ください。
3. 2種類のガラス器具オプション‐ガラス製またはプラスチックコートガラス製
関連事項
現在販売中のRotavaporの選択ガイドをご覧ください。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG