Merck
Z563129
J-KEM®デジタル温度モニター
thermocouple type, T, temp. range -200-250 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
AC/DC入力
120 V
特徴
thermocouple type T
メーカー/製品名
J-Kem
パラメーター
-200-250 °C temp. range
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
接続先の反応や器具の温度がLEDディスプレイに明るく表示されます。アラーム機能なし分解能0.1°C
法的情報
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.