物質
borosilicate glass
colorless cap
colorless tube
ジョイント
joint: ST/NS29/32
特徴
graduations: no
L
125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
乾燥剤領域は 35 mLです。
このALDRICH乾燥管はホウケイ酸ガラス製で、屈曲したグースネック、端部がスタンダードなテーパージョイントのデザインです。チューブには、乾燥剤を保持する乾燥剤領域も含まれます。ジョイント部の角度は75°です。