Merck
Z288284
Sigma-Aldrich
KNF Laboport® 小型ポンプ
Pump only, AC/DC input 115 V AC
別名:
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105101
NACRES:
NB.79
特徴
CE compliant
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KNF
利用可能性
not available in EU
パラメーター
35 psig max. pressure
5.5 L/min pumping speed
~120 torr vacuum
重量
4.2 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
真空および加圧濾過、固相抽出、ブロッティングに最適なポンプです。高性能ダイヤフラム式真空/加圧ポンプで、やや腐食性のある物質を扱う場合や、ろ過、または空気・ガス・蒸気のクリーンな排出、移送、圧縮を必要とする用途に用いられます。ポンプには真空や加圧を正確に制御するためのゲージとレギュレーターが付いています。
  • 持ち運び可能
  • オイル不使用。
  • 静音運転。
  • メンテナンス不要、Ryton®ポンプヘッド
  • 成型PTFEダイアフラム
  • Kalrez® マルチポートバルブ
  • 一段式。
法的情報
Kalrez is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
Ryton is a registered trademark of Chevron Phillips Chemical Company LP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)