Merck
Z243825
Sigma-Aldrich
POWERMITE proportional on/off type-1,000W capacity heat control
4A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.76
AC/DC入力
220 - 240 V AC
特徴
CSA approved
利用可能性
not available in EU
重量
1.2 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
THERMOWELLヒーティングマントルやその他の抵抗加熱回路(ホットプレート、ヒートテープ、ウォーターバスなど)の制御に使用します。半導体素子またはプロポーショナルオン/オフモデルをご利用になれます。すべてのモデルにヒューズが付いています(回路のブレーカーはありません)。各ユニットは、15~70%の範囲(15%以下はオフ、70%以上でフル)でダイヤル設定した出力または電圧を出力するように調節されます。大容量で、線間電圧の変動が大きい場合も一定の出力が得られます。電圧は変動しません。50/60 Hz.
Model 4A (220 to 240V) controller is similar to above, except it has a 3 ft, 3-wire power cord. User must supply plug meeting local electrical requirements.
法的情報
POWERMITE is a trademark of Laboratory Craftsmen, Inc.