Merck
Z222852
Quick-connect hose coupling
Coupling, for tubing i.d., 3/8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
特徴
for tubing i.d. 3/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニッケルめっき真鍮製の継手およびニップルです。簡単な押し込み接続式です。加圧、吸引の両用途に適合します。最大圧力:508 psi、最小破壊圧力:2,030 psi。温度範囲:-40~100°C(-40~212°F)。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)