Merck
Z183687
Poly-net® protective netting
green, diam. 4-6 in., Close-mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
直径
4-6 in.
厚さ
0.07-1.2 mm , approximate
green
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PE net sleeve stretches around glassware to prevent scratching,chipping or breaking. Netting captures flying glass if container shatters. Easily cut to any length. Color-coded for size identification.
アプリケーション
Bottles, columns, and flasks
法的情報
Poly-net is a registered trademark of Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG