Merck
WHA800309
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.1 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 19 mm diam
別名:
Z747130
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Whatman® Nuclepore Track-Etched 膜, diam. 19 mm, pore size 0.1 μm, polycarbonate
物質
polycarbonate
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 800309
Whatman Article No. 28421046 (US reference)
直径
19 mm
ポアサイズ
0.1 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)