物質
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1452-240
Whatman Article No. 28418105 (US reference)
パラメーター
235 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
直径
240 mm
厚さ
175 μm
灰
≤0.015%
ポアサイズ
7 μm (Particle retention)
坪量
101 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この濾紙のグレードでは、最大灰分含有量が無灰濾紙と定性濾紙のグレードの中間に当たります。濾過後に濾紙表面から沈殿物を回収するのが望ましい、ブフナー漏斗による濾過に特に適しています。高い湿潤強度や化学薬品耐性など他の特性は、酸処理した無灰硬質濾紙と同様です。
グレード52:7 μm
汎用の硬質濾紙で、保持能と濾過速度は中程度です。表面は非常に硬質です。
グレード52:7 μm
汎用の硬質濾紙で、保持能と濾過速度は中程度です。表面は非常に硬質です。
特徴および利点
- Manufactured from high-quality cotton linters and treated to remove trace metals
- High wet-strength and chemical resistance
- Nominal particle retention of 7 µm
- Medium flow rate (Herzberg filtration speed 235 s)
- High purity (0.015% ash maximum)
- Compatible with Hirsch or Büchner funnel applications
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva