Merck
WHA10334351
Whatman® 定量フォールドフィルターペーパー、グレード 0858 ½
circles, diam. 240 mm, pack of 100
別名:
Z641456
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10334351
Whatman Article No. 28414475 (US reference)
パラメーター
55 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
240 mm
厚さ
170 μm
ポアサイズ
7-12 μm
坪量
75 g/m2
適合性
suitable for (universal filter paper, used for the filtration of extracts, oils, beer, syrups etc.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
時間を節約するWhatman定性グレードは、平らな円形にない大きな利点を持つ便利な形で提供されます。
  • 繰り返し分析や複数の分析で、円錐形の漏斗に合わせて円形のろ紙を四つ折りするのに必要な時間の節約
  • 露出する表面積が大きくなることによって全体のろ過時間が短縮され、粒子状物質の流入が延びることによって、通常はろ過速度が低下します。
  • フィルター領域が大きくなるため、流入総量が増えます。
  • 漏斗側とろ紙の接触が少なく、フィルター自体の形状が自立型であるために流量が維持されます。
  • ひだ状に折りたたんでも、技術データに大きな影響はありません。フラットな円型ろ紙と同じ値を用いることができます。
グレード0858 1/2:粒子保持能7~12 μm
粒化されており、流速は中高速、保持能は中程度。抽出物、油、ビール、シロップなどのろ過に使用される汎用ろ紙は、フィルター圧縮や液体の吸引にも適用されます。
特徴および利点
  • Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses.
  • Decreased overall filtration time because of the extra surface area exposed; the normal slow down of filtration speed due to the loading of particulate is postponed.
  • Increased total loading capacity as more filter area is available.
  • Maintained flow rate due to the reduction in filter paper contact with funnel side and the self-supporting shape of the filter itself.
  • The prepleating does not significantly affect any of the technical data, and the same figures may be used for the flat circles.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva