Merck
W6837
フマル酸-1,4-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOO13CCH=CH13COOH
分子量:
118.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
グレード
cGMP
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
mp
298-300 (subl) (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
446.0 °F - closed cup
引火点(℃)
230 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W6837-VAR:
W6837-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)