コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
W517208
Sigma-Aldrich
Litsea cubeba oil
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
3846
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
由来生物
Litsea cubeba Pers.
グレード
Halal
Kosher
由来
China origin
屈折率
n20/D 1.480 (lit.)
bp
232 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
tropical
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Extraction method: steam distillation
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
130.0 °F - closed cup
引火点(℃)
54.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W517208-4KG:
W517208-9KG-K:
W517208-BULK-K:
W517208-1KG-K:
W517208-VAR:
W517208-VAR-K:
W517208-9KG:
W517208-1KG:
W517208-4KG-K:
W517208-SAMPLE:
W517208-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)