Merck
W296228
Sigma-Aldrich
(−)-イソプレゴール
FCC, ≥95%
別名:
(1R,2S,5R)-2-イソプロペニル-5-メチルシクロヘキサノール, (1R,3R,4S)-p-メンタ-8-エン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
FEMA番号:
2962
Beilstein:
1906573
EC Number:
欧州評議会番号:
2033
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.067
法規制遵守
FCC
アッセイ
≥95%
光学活性
[α]22/D −7 to 0°, neat
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI Key
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W296228-9KG:
W296228-20KG:
W296228-1KG:
W296228-SAMPLE:
W296228-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David Olagnier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(22), 6075-6078 (2007-10-02)
Pure natural monoterpenes were evaluated in vitro for their antiplasmodial activities against Plasmodium falciparum. Chemically modified terpenes were also tested to see whether the introduction of an alkyne, a cyclopropane, a diene, or a cyclopentenone moiety had an influence on