About This Item
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
87-89 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
orange; fruity; rose
SMILES記法
[H]C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
AVBRYQRTMPHARE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W280909-SAMPLE-K:
W280909-9KG:
W280909-SAMPLE:
W280909-1KG:
W280909-9KG-K:
W280909-4KG-K:
W280909-BULK-K:
W280909-1KG-K:4548173973319
W280909-4KG:
W280909-VAR-K:
アクティブなフィルタ