Merck
W224618
Sigma-Aldrich
Carvacryl ethyl ether
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18O
CAS番号:
分子量:
178.27
FEMA番号:
2246
EC Number:
欧州評議会番号:
11840
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.038
グレード
Kosher
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.4965 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1cc(ccc1C)C(C)C
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W224618-SAMPLE:
W224618-BULK:
W224618-5KG-K:
W224618-100G-K:
W224618-100G:
W224618-5KG:
W224618-SAMPLE-K:
W224618-1KG-K:
W224618-BULK-K:
W224618-VAR-K:
W224618-1KG:
試験成績書(COA)