Merck
W215600
Sigma-Aldrich
Bois de rose
別名:
シタン油
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2156
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
由来生物
Aniba rosaeodora Ducke
synthetic
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
200-206 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; woody; sweet
調製ノート
Extraction method: steam distillation
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.0 °F - closed cup
引火点(℃)
87.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W215600-VAR-K:
W215600-SAMPLE-K:
W215600-BULK-K:
W215600-9KG:
W215600-VAR:
W215600-1KG:
W215600-9KG-K:
W215600-SAMPLE:
W215600-4KG:
W215600-4KG-K:
W215600-1KG-K:
試験成績書(COA)