Merck
TEM-0250-CU
Sigma-Aldrich
Veco Speciment Grid
Copper, size 250 Square mesh , with Center Reference, vial of 100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
vial of 100
サイズ
250 Square mesh , with Center Reference
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Square Mesh with Center Reference. Copper Grids, 3.05 mm diameter, 0.8 mil thickness. Pitch 100, hole 60, bar 40 micron, 250 mesh Cu. Veco Grids are the most rigid grids available.