Merck
T302392
3-ETHYL-2-[(1E,3Z)-3-(3-ETHYL-5-PHENYL-1,3-BENZOXAZOL-2(3H)-YLIDENE)-1-PROPENYL]-5-PHENYL-1,3-BENZOXAZOL-3-IUM ETHYL SULFATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C35H34N2O6S
CAS番号:
分子量:
610.735
MDL番号: