Merck
T156434
2-[4-[(Z)-2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-2-CYANO-VINYL]-2-METHOXY-PHENOXY]-N-(2-ISOPROPYL-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H26N4O3
CAS番号:
分子量:
466.544
MDL番号: