Merck
SYNF471125
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
125 mL, top joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware F471125, glass separatory funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS top14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F471125
キャパシティ
125 mL
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Supplied with a Glass or PTFE stopper
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.