Merck
SYNC149200
Synthware Graham condenser
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
別名:
Synthware C149200, distillation condenser, Inland Revenue condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,100
¥20,100
出荷予定日2025年4月20日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥20,100
出荷予定日2025年4月20日
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C149200
ホースサイズ
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Synthware Graham condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standardized 19/22 upper and lower joints, it easily fits various laboratory glassware. Made from durable borosilicate glass.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)