Merck
S45595
[{(BUTYLAMINO)[BIS(PENTYLAMINO)]PHOSPHONIO}(PENTYL)AMINO][TRIS(PENTYLAMINO)]PHOSPHONIUM DICHLORIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C34H81Cl2N7P2
CAS番号:
分子量:
720.925
MDL番号: