Merck
RNI00118
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-3-(2-tetrahydropyranyloxy)-1-propyne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O2
分子量:
168.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CC(C#C)(C)OC1CCCCO1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
RNI00118-1G:
試験成績書(COA)