Merck
R963259
2-{4-[(4-BROMOPHENYL)SULFONYL]-1-PIPERAZINYL}-N'-[(E)-(4-TERT-BUTYLPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H29BrN4O3S
CAS番号:
分子量:
521.481
MDL番号: