Merck
R917052
2-HYDROXYBENZALDEHYDE {7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL}HYDRAZONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H26N6O5
CAS番号:
分子量:
478.512
MDL番号: