Merck
R882658
N-(4-CHLOROPHENYL)-2-{(3Z)-2-OXO-3-[4-OXO-3-(2-PHENYLETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C27H20ClN3O3S2
CAS番号:
分子量:
534.06
MDL番号: