Merck
R874329
2-{[3-ALLYL-5-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(4-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H22FN3O2S2
CAS番号:
分子量:
479.599
MDL番号: