Merck
R863912
(5E)-5-{[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-(2-THIENYL)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H14FN5OS2
CAS番号:
分子量:
471.538
MDL番号: