Merck
R856118
11-METHYL-5-(4-METHYL-1-PIPERIDINYL)-9,10,11,12-TETRAHYDRO-8H-[1]BENZOTHIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H26N4OS
CAS番号:
分子量:
418.565
MDL番号: