Merck
R854298
ETHYL 2-({[(3-ALLYL-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-4-(4-METHOXYPHENYL)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H27N3O5S3
CAS番号:
分子量:
581.736
MDL番号: