Merck
R783285
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H20ClN5OS2
CAS番号:
分子量:
494.041
MDL番号: