Merck
R741787
2-(1-NAPHTHYL)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,6-DIBROMO-4-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H18Br2Cl3N3O2S
CAS番号:
分子量:
654.639
MDL番号: