Merck
R661589
N-(4-{6-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-7-YL}PHENYL)-N,N-DIMETHYLAMINE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H28N6O
CAS番号:
分子量:
464.575
MDL番号: