Merck
R623059
METHYL (3Z)-4-[(3-CHLORO-1,4-DIOXO-1,4-DIHYDRO-2-NAPHTHALENYL)AMINO]-3-(DIMETHYLHYDRAZONO)-2-(3-HYDROXY-2-QUINOXALINYL)-4-OXOBUTANOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H20ClN5O6
CAS番号:
分子量:
521.921
MDL番号: