Merck
R561592
ETHYL 2-({[(2,2-DIMETHYLPROPANOYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17H24N2O3S2
CAS番号:
分子量:
368.52
MDL番号: