Merck
R549061
METHYL 2,7,7-TRIMETHYL-4-[5-(4-METHYLPHENYL)-2-FURYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H27NO4
CAS番号:
分子量:
405.498
MDL番号: