Merck
R484326
2-({2-OXO-2-PHENYL-1-[(2-THIENYLCARBONYL)AMINO]ETHYL}AMINO)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H21N3O3S2
CAS番号:
分子量:
439.559
MDL番号: