Merck
R374083
3-NITROBENZALDEHYDE [7-(2-HYDROXY-3-PHENOXYPROPYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H21N7O6
CAS番号:
分子量:
479.456
MDL番号: