Merck
R266647
ETHYL (2E)-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-2-(3-NITROBENZYLIDENE)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H23N3O7S
CAS番号:
分子量:
509.542
MDL番号: