Merck
R135569
4-((E)-{[{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C30H29ClN4O6
CAS番号:
分子量:
577.042
MDL番号: