Merck
P15609
Sigma-Aldrich
エチレングリコールモノフェニルエーテル
98%
別名:
2-フェノキシエタノール, フェニルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
138.16
Beilstein:
1364011
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
蒸気密度
4.8 (vs air)
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P15609-BULK:
P15609-10KG:
P15609-20KG:
P15609-5KG:
P15609-100G:
P15609-5G:
P15609-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter J McNamara et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1898-1906 (2009-02-19)
Menstrual toxic shock syndrome is a rare but potentially life-threatening illness manifest through the actions of Staphylococcus aureus toxic shock syndrome toxin 1 (TSST-1). Previous studies have shown that tampon additives can influence staphylococcal TSST-1 production. We report here on