Merck
MNO000129
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulfonyl chloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6ClF3O3S
分子量:
274.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
InChI
1S/C8H6ClF3O3S/c9-16(13,14)5-6-1-3-7(4-2-6)15-8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI Key
PMHRLICMFSITAR-UHFFFAOYSA-N