Merck
M5773
Sigma-Aldrich
cis-2-Methyl-7-octadecene
~95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H38
CAS番号:
分子量:
266.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
~95%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(C)C
InChI
1S/C19H38/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2)3/h13-14,19H,4-12,15-18H2,1-3H3/b14-13-
InChI Key
XDBKLFODBADBED-YPKPFQOOSA-N
生物化学的/生理学的作用
Pheromone inhibitor.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves