Merck
M50206
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシイソ酪酸メチル
95%
別名:
メチルα-ヒドロキシイソブチラート, 2-メチル乳酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OH)COOCH3
CAS番号:
分子量:
118.13
Beilstein:
1746607
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(2,7)4(6)8-3/h7H,1-3H3
InChI Key
XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M50206-5G:
M50206-250G:
M50206-BULK:
M50206-VAR:
M50206-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)