Merck
M38605
Sigma-Aldrich
3-メチルシクロヘキサノン
97%
別名:
テトラヒドロ-m-クレゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H9(=O)
CAS番号:
分子量:
112.17
Beilstein:
969804
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M38605-5ML:4548173202822
M38605-100ML:4548173202808
M38605-5G:
M38605-BULK:
M38605-100G:
M38605-500G:
M38605-VAR:
M38605-500ML:4548173202815