Merck
M31554
Sigma-Aldrich
o-トリルアセトニトリル
98%
別名:
2-メチルフェニルアセトニトリル, シアン化 2-メチルベンジル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
131.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1CC#N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M31554-BULK:
M31554-VAR:
M31554-25G:
試験成績書(COA)