Merck
L498300
1-{3-[4-CYCLOHEXYL-2-(1H-PYRROL-1-YL)PHENOXY]-2-HYDROXYPROPYL}-4-(2-METHOXYPHENYL)PIPERAZIN-1-IUM CHLORIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C30H40ClN3O3
CAS番号:
分子量:
526.125
MDL番号: