Merck
L471364
3-{4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E,2E)-2-METHYL-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H26N4O2
CAS番号:
分子量:
450.545
MDL番号: