Merck
L469270
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(2-METHOXYDIBENZO[B,D]FURAN-3-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C30H22ClN3O4S2
CAS番号:
分子量:
588.109
MDL番号: